Learn More
4-Bromo-3,5-difluorofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
41.80€ - 114.57€
CAS 130191-91-2
Fórmula molecular C6H3BrF2O
Peso molecular (g/mol) 208.99
Número MDL MFCD08062385
Clave InChI HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172027
Nombre IUPAC 4-bromo-3,5-difluorofenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)Br)F)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15483417
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26153.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11386519
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26153.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
4-Bromo-3,5-difluorophenol is used as intermediates of Liquid Crystals. Reactant in the synthesis of difluoroethyleneoxy group liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromo-3,5-difluorofenol se utiliza como intermedio en cristales líquidos. También es el reactivo que se utiliza en la síntesis del cristal líquido del grupo difluoroetileneoxi.
Solubilidad
Escasamente soluble (8,2E-5 g/l a 25 °C).
Notas
Higroscópico. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua y humedad.
Especificaciones
130191-91-2
208.99
HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-difluorofenol
C6H3BrF2O
MFCD08062385
7172027
C1=C(C=C(C(=C1F)Br)F)O
Especificaciones
4-Bromo-3,5-difluorophenol
72°C to 78°C
MFCD08062385
2,6-difluoro-4-hydroxybromobenzene, phenol, 4-bromo-3,5-difluoro, 4-bromo-3,5-difluoro-phenol, pubchem14520, intermediates-zcf02006, acmc-20a41x, 3,5-difluoro-4-bromophenol, phenol,4-bromo-3,5-difluoro
HHGOLZGZHXELSW-UHFFFAOYSA-N
4-bromo-3,5-difluorofenol
7172027
99%
130191-91-2
C6H3BrF2O
Hygroscopic
Sparingly Soluble (8.2E-5g/L) (25°C).
C1=C(C=C(C(=C1F)Br)F)O
208.99
208.99
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H311-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes