Learn More
4-bromo-3,5-dimetil-1-fenil-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
Especificaciones
Especificaciones
Materiale o nome chimico | 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Frasco de vidrio ámbar |
Quantità | 10 g |
Sinonimo | 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl |
Peso formulazione | 251.13 |
Percent Purity | 97% |