Learn More
4-bromo-3,5-dimetil-1-fenil-1h-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10644195
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
CAS 51294-75-8
Formula molecolare C11H11BrN2
Molecular Weight (g/mol) 251.127
InChI Key GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimetil-1-fenilpirazol
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Frasco de vidrio ámbar
Quantità 10 g
Sinonimo 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Peso formulazione 251.13
Percent Purity 97%