Learn More
4-Bromo-3-(trifluorometoxi)fenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029316
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886499-93-0
Fórmula molecular C7H4BrF3O2
Peso molecular (g/mol) 257.01
Número MDL MFCD06660164
Clave InChI PGJZBAVEKVWHIO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromo-3-trifluoromethoxy phenol, 4-bromo-3-trifluoromethyl oxy phenol
PubChem CID 17750743
Nombre IUPAC 4-bromo-3-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC(OC(F)(F)F)=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)phenol
Punto de fusión 45°C to 49°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.01
Porcentaje de pureza 97%