Learn More
(4-Bromobutoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437157
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 1200-03-9 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
(4-Bromobutoxy)benzene is used to produce 5-phenoxy-valeric acid with carbon dioxide and reagent Mg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (4-bromobutoxi)benceno se utiliza para producir ácido 5-fenoxi-valérico con dióxido de carbono y Mg reactivo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1200-03-9
Fórmula molecular C10H13BrO
Peso molecular (g/mol) 229.12
Número MDL MFCD00000262
Clave InChI QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol
PubChem CID 70986
Nombre IUPAC 4-Bromobutoxibenceno
SMILES BrCCCCOC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromobutoxy)benzene
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 153°C to 154°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 2044374
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.12
Porcentaje de pureza 97%