Learn More
4-Bromoheptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
4-Bromoheptane is used in the preparation of 4-nitro-heptane by reacting with sodium nitrite as a reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-bromoheptano se utiliza en la preparación de 4-nitro-heptano al reaccionar con nitrito de sodio como reactivo.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, cloroformo y benceno. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
El 4-bromoheptano se utiliza en la preparación de 4-nitro-heptano al reaccionar con nitrito de sodio como reactivo.
Solubilidad
Miscible con tetracloruro de carbono, cloroformo y benceno. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Bromoheptane |
Densidad | 1.14 |
Punto de ebullición | 60°C to 62°C (18 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 40°C (104°F) |
Índice de refracción | 1.45 |
Cantidad | 5 g |
Número UN | UN1993 |
Beilstein | 1697144 |
Información de solubilidad | Miscible with carbon tetrachloride,chloroform and benzene. Immiscible with water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.11 |