Learn More
Ácido 4-(bromometil)fenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 68162-47-0 | C7H8BBrO2 | 214.85 g/mol
84.80€ - 289.00€
CAS | 68162-47-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H8BBrO2 |
Peso molecular (g/mol) | 214.85 |
Número MDL | MFCD01318113 |
Clave InChI | PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl |
PubChem CID | 2735593 |
Nombre IUPAC | ácido [4-(bromometil)fenil]borónico |
SMILES | OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10084577
|
Thermo Scientific Acros
391570010 |
1 g | Glass bottle | N/A | |||||
10094577
|
Thermo Scientific Acros
391570050 |
5 g | Frasco de vidrio |
289.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
68162-47-0 | |
214.85 | |
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N | |
2735593 | |
OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1 |
C7H8BBrO2 | |
MFCD01318113 | |
4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl | |
ácido [4-(bromometil)fenil]borónico |
Especificaciones
4-(Bromomethyl)phenylboronic acid | |
96.0 | |
165.0°C to 172.0°C | |
Authentic | |
C7H8BBrO2 | |
MFCD01318113 | |
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido [4-(bromometil)fenil]borónico | |
2735593 | |
97% |
68162-47-0 | |
100.0 | |
Blanco | |
96% min. (HPLC) | |
BrCH2C6H4B(OH)2 | |
4-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenylboronic acid, 4-bromomethyl phenyl boronic acid, 4-bromomethyl benzeneboronic acid, 4-boronobenzyl bromide, p-bromomethyl phenylboronic acid, 4-bromomethylphenyl boronic acid, 4-bromomethylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-bromomethyl phenyl | |
OB(O)C1=CC=C(CBr)C=C1 | |
214.85 | |
214.85 | |
Crystalline Powder |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
- (4-Bromomethyl)phenylboronic acid
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.