Learn More
(4-Bromofeniletinil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15411838
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermediario de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16116-78-2
Fórmula molecular C11H13BrSi
Peso molecular (g/mol) 253.21
Número MDL MFCD01863556
Clave InChI RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etinil-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Punto de fusión 61°C to 63°C
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.21
Porcentaje de pureza 98%