Learn More
4-Bromopirazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10245054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 2075-45-8 | C3H3BrN2 | 146.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2075-45-8
Fórmula molecular C3H3BrN2
Peso molecular (g/mol) 146.98
Número MDL MFCD00075602
Clave InChI WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16375
Nombre IUPAC 4-bromo-1H-pirazol
SMILES BrC1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromopyrazole
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 93.0°C to 96.0°C
Color Blanco a crema
Punto de ebullición 250.0°C to 260.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo, 4-brompyrazole, 4-bromo-pyrazole, pyrazole, 4-bromo, 4-bromo pyrazole, byz, zlchem 126, 1h-pyrazole,4-bromo, pubchem11041
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Bromopyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.