Learn More
4-Bromotiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34259-99-9 | C3H2BrNS | 164.02 g/mol
56.00€ - 171.00€
CAS | 34259-99-9 |
---|---|
Formula molecolare | C3H2BrNS |
Molecular Weight (g/mol) | 164.02 |
Numero MDL | MFCD06657592 |
InChI Key | VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h |
PubChem CID | 2763218 |
IUPAC Name | 4-bromo-1,3-tiazol |
SMILES | BrC1=CSC=N1 |
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10574038
|
Thermo Scientific Acros
429450010 |
1 g | Frasco de vidrio | N/A | |||||
10155717
|
Thermo Scientific Acros
429450050 |
5 g | Frasco de vidrio |
171.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
34259-99-9 | |
164.02 | |
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N | |
2763218 | |
BrC1=CSC=N1 |
C3H2BrNS | |
MFCD06657592 | |
4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h | |
4-bromo-1,3-tiazol |
Especificaciones
4-Bromothiazole | |
96.0 | |
Incoloro a rosa | |
Auténtico | |
C3H2BrNS | |
4-bromothiazole, 4-bromo-thiazole, 4-bromo thiazole, thiazole, 4-bromo, 4-bromothiazol, zlchem 498, pubchem4040, ksc222g1h | |
BrC1=CSC=N1 | |
164.02 | |
164.02 | |
Solución |
34259-99-9 | |
100.0 | |
102°C | |
96% min. (GC) | |
MFCD06657592 | |
VDTIGYKLTROQAH-UHFFFAOYSA-N | |
4-bromo-1,3-tiazol | |
2763218 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Declaración de GHS P
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
Utilizar guantes protectores/ropa protectora
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
- 4-Bromothiazole
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.