Learn More
4'-Cloro-2',6'-difluoroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7031582
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1017777-45-5
Fórmula molecular C8H5ClF2O
Peso molecular (g/mol) 190.574
Número MDL MFCD09832259
Clave InChI VEZAUYYYYPJSKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloro-2',6'-difluoroacetophenone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethanone, 1-4-chloro-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-chloro-2,6-difluorobenzene
PubChem CID 46737501
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-2,6-difluorofenilo)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1F)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-2',6'-difluoroacetophenone
Índice de refracción 1.5055
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.58
Porcentaje de pureza 97%