Learn More
Ácido 4-cloro-3-cianobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15489767
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 871332-95-5
Fórmula molecular C7H5BClNO2
Peso molecular (g/mol) 181.38
Número MDL MFCD08056360
Clave InChI PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-3-cianofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-cyanobenzeneboronic acid
Punto de fusión 300°C to 304°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.39
Porcentaje de pureza 98%