Learn More
4'-Cloro-3'-metilacetofenona, téc. 75 %, resto de 3'-cloro-4'-metilacetofenona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044356
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37074-39-8
Fórmula molecular C9H9ClO
Peso molecular (g/mol) 168.62
Número MDL MFCD00045172
Clave InChI XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
PubChem CID 592743
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-3-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Densidad 1.15
Punto de ebullición 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo resto de 3'-cloro-4'-metilacetofenona
Cantidad 5 g
Beilstein 774639
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico