Learn More
Ácido de 4-cloro-3-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7029609
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151169-67-4
Fórmula molecular C6H5BClNO4
Peso molecular (g/mol) 201.37
Número MDL MFCD02258950
Clave InChI LQCCRPUZTXKDGB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-3-nitrophenyl boronic acid, 4-chloro-3-nitrobenzeneboronic acid, 3-nitro-4-chlorophenylboronic acid, 5-borono-2-chloronitrobenzene, 4-chloro-3-nitro-phenyl boronic acid, boronic acid,b-4-chloro-3-nitrophenyl, boronic acid, 4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitrophenylboronicacid, pubchem1784, akos brn-0709
PubChem CID 5006651
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-3-nitrofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(=C(Cl)C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-3-nitrobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∽275°C (decomposition)
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.37
Porcentaje de pureza 97%