Learn More
4-Cloro-8-fluoroquinolina, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181.59 g/mol
121.00€ - 404.00€
CAS 63010-72-0
Formula molecolare C9H5ClFN
Molecular Weight (g/mol) 181.59
Numero MDL MFCD00278785
InChI Key NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736587
IUPAC Name 4-chloro-8-fluoroquinoline
SMILES FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Precio Cantidad y disponibilidad  
11379999
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50541.03
1 g
121.00€
1 g
11389999
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50541.06
5 g
404.00€
5 g
Descripción
Descripción
4-Chloro-8-fluoroquinoline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloro-8-fluoroquinolina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
Especificaciones
63010-72-0
181.59
NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-8-fluoroquinoline
C9H5ClFN
MFCD00278785
2736587
FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Especificaciones
4-Chloro-8-fluoroquinoline
C9H5ClFN
4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
181.59
181.6
63010-72-0
MFCD00278785
NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-8-fluoroquinoline
2736587
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes