Learn More
4-Cloro-N-(2-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7037520
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 723753-84-2
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD05740323
Clave InChI QCLJXZCWBRKJHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-4-chlorophenyl-n-2-fluorobenzyl amine, 4-chloro-n-2-fluorobenzyl aniline
PubChem CID 834588
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[(2-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%