Learn More
4-Cloro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15403538
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 356531-46-9
Fórmula molecular C13H11ClFN
Peso molecular (g/mol) 235.69
Número MDL MFCD03210761
Clave InChI GHZMAHWNLUETDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-chloro-n-4-fluorobenzyl aniline, n-4-fluorobenzyl-4-chloroaniline
PubChem CID 1133333
Nombre IUPAC 4-cloro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES FC1=CC=C(CNC2=CC=C(Cl)C=C2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.69
Porcentaje de pureza 97%