Learn More
4‘-Cloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081920
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Chloroacetophenone is used as a tear gas for riot control and as a kind of chemical mace against small groups or individuals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La cloroacetofenona se usa como gas lacrimógeno para el control de disturbios y como una especie de gas pimienta químico contra grupos pequeños o individuos.
Solubilidad
Soluble en agua (0,11 mg/ml a 25 °C), alcohol y éter.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-91-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000624
Clave InChI BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloroacetophenone
Punto de fusión 17°C to 20°C
Densidad 1.19
Punto de ebullición 230°C to 232°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.555
Cantidad 250 g
Número UN UN3416
Beilstein 386014
Índice Merck 14,2116
Información de solubilidad Soluble in water (0.11mg/ml at 25°C),alcohol,and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Chloroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4'-Chloroacetophenone