Learn More
4‘-Cloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-91-2 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
64.00€ - 155.00€
CAS 99-91-2
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000624
Clave InChI BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
PubChem CID 7467
ChEBI CHEBI:27538
Nombre IUPAC 1-(4-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10375880
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
108542500
250 g Frasco de vidrio
64.00€
250 g
10257263
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
108540010
1 kg Frasco de vidrio
155.00€
1 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
99-91-2
154.59
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
7467
1-(4-clorofenil)etanona
C8H7ClO
MFCD00000624
4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
CHEBI:27538
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
4'-Chloroacetophenone
99-91-2
100.0
De incoloro a amarillo
232.0°C
Auténtico
C8H7ClO
1.5539 to 1.5559
07,281
1.19
Solubility in water: 111 mg/l (25°C).
CC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
154.59
CHEBI:27538
98+%
97%
96.0
18.0°C
1.1900g/mL
126°C
96% min. (GC)
ClC6H4COCH3
MFCD00000624
15,2116
4'-chloroacetophenone, 1-4-chlorophenyl ethanone, 4-chloroacetophenone, p-chloroacetophenone, ethanone, 1-4-chlorophenyl, acetophenone, 4'-chloro, 1-4-chlorophenyl ethan-1-one, 4-acetylchlorobenzene, p-chloracetophenone, p-acetylchlorobenzene
BUZYGTVTZYSBCU-UHFFFAOYSA-N
1-(4-clorofenil)etanona
7467
154.6
Líquido después derretirse
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Mortal en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
En caso de irritación cutánea:buscar asesoramiento o asistencia médica inmediata.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Enjuagar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-800-7
missing translation for 'rtecsNumber' : KM5600000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • 4'-Chloroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.