Learn More
4-Clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11944801 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
5 Kg
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-88-1
Fórmula molecular C7H5ClO
Peso molecular (g/mol) 140.57
Clave InChI AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
Nombre IUPAC 4-clorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzaldehyde
Punto de fusión >46.0°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1960g/mL
Punto de ebullición 214.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal ClC6H4CHO
Cantidad 5 kg
Beilstein 07,235
Gravedad específica 1.196
Información de solubilidad Solubility in water: 935mg/l (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina