Learn More
4-Clorobenceno-1-clorhidrato de carboximidamida, +95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510555
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
CAS 14401-51-5
Fórmula molecular C7H8Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 191.055
Clave InChI RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
Nombre IUPAC 4-clorobenzenecarboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
Cantidad 1 g
Envase Frasco de vidrio ámbar
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Fórmula lineal ClC6H4C(=NH)NH2.HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.06
Porcentaje de pureza 95%