Learn More
Bromuro de 4-clorobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10519623 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-95-7
Fórmula molecular C7H6BrCl
Peso molecular (g/mol) 205.48
Número MDL MFCD00040714
Clave InChI KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-clorobenceno
SMILES ClC1=CC=C(CBr)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzyl bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 46°C to 50°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrCH2C6H4Cl
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.48
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.