Learn More
Bromuro de 4-clorobutilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific™
Código de producto. 15425345
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobutylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 155589-48-3
Densidad 0.98
Fórmula molecular C4H8BrClZn
Fórmula lineal Cl(CH2)4ZnBr
Número MDL MFCD01316995
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive
Sinónimo 4-chlorobutylzinc bromide, bromozinc 1+ ,1-chlorobutane, bromo 4-chlorobutyl zinc, 4-chlorobutylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobutylzinc bromide solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobutylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clave InChI POIGMXAECHVVIK-UHFFFAOYSA-M
SMILES [CH2-]CCCCl.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); 1-clorobutano
Peso molecular (g/mol) 236.842
PubChem CID 4176273
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.84