Learn More
Bromuro de 4-Clorofenilmagnesio, solución de 1 M en THF/tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566753
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
CAS: 873-77-8 | C6H4BrClMg | 215.76 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 873-77-8, 109-99-9, 108-88-3
Fórmula molecular C6H4BrClMg
Peso molecular (g/mol) 215.76
Número MDL MFCD00009926
Clave InChI CDEMHJCJMMOFMB-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-chlorophenylmagnesium bromide, bromo p-chlorophenyl magnesium, bromo 4-chlorophenyl magnesium, p-chlorophenylmagnesium bromide, 4-chlorophenyl magnesium bromide, pubchem24069, 4-chlorophenylmagnesiumbromide, 4-chlorphenylmagnesium bromide, 4-chloro phenylmagnesiumbromide, 4-chlorophenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 101888
SMILES ClC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorophenylmagnesium bromide
Color Yellowish-green solution
% mín. CAS 21.58, 76.27
% máx. CAS 23.73, 78.42
Fórmula lineal Cl(C6H6)MgBr
Concentración 1M, exact strength on the certificate of analysis
Densidad 1.0000g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC Magnesio; clorobenceno; bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.76
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1
Cantidad 800 mL
Temperatura de inflamación −21°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorophenylmagnesium bromide, 0.9M solution in THF/toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.