Learn More
4-Ciano-4-fenilciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
CAS: 25115-74-6 | C13H13NO | 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25115-74-6
Formula molecolare C13H13NO
Molecular Weight (g/mol) 199.25
Numero MDL MFCD00044816
InChI Key GKXOABVSZWCJJK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-cyano-4-phenylcyclohexanone, 4-oxo-1-phenylcyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenylcyclohexanenitrile, cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl, 4-oxo-1-phenyl-cyclohexanecarbonitrile, 4-oxo-1-phenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, acmc-1ciss, 4-cyano-4phenylcyclohexanone, 4-phenyl 4-cyanocylohexanone, 4-phenyl 4-cyanocyclohexanone
PubChem CID 91282
IUPAC Name 4-oxo-1-fenilciclohexano-1-carbonitrilo
SMILES O=C1CCC(CC1)(C#N)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 114°C to 119°C
Colore Blanco a beige
Spettro a infrarossi Auténtico
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Frasco de plástico
Formula lineare C6H5(CN)C6H8(=O)
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene
Peso formulazione 199.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Cyano-4-phenylcyclohexanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.