Learn More
Hidrato de 4-cianoimidazol-5-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7026510
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5372-23-6
Fórmula molecular C5H4N4O
Peso molecular (g/mol) 136.11
Número MDL MFCD00129664
Clave InChI QBKYWNHLILCGEI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamide, 4-cyano-5-imidazolecarboxamide, 5-cyano-3h-imidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano, 4-cyanoimidazole-5-carboxamide, acmc-20amkb, 5-cyanoimidazole-4-carboxamide, 1h-imidazole-5-carboxamide,4-cyano, 5-cyano-1h-imidazole-4-carboxamidehydrate, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-cyano-9ci
PubChem CID 270862
Nombre IUPAC 4-ciano-1H-imidazol-5-carboxamida
SMILES NC(=O)C1=C(N=CN1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanoimidazole-5-carboxamide hydrate
Punto de fusión ∼272°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.11 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%