Learn More
4-Cianopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11364739
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2500 g
500 g
CAS: 100-48-1 | C6H4N2 | 104.112 g/mol
4-Cyanopyridine is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceutical substances like isonicotinylhydrazide, which is used in the treatment of tuberculosis. It is used as a precursor for the preparation of isonicotinic acid and 4-diemthylaminopyridine (DMAP). It is involved in the synthesis of 6-methyl-2-pyridin-4-yl-pyrimidin-4-ylamine by reacting with acetonitrile.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cianopiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y en sustancias farmacéuticas como la isonicotinilhidrazida, que se utiliza en el tratamiento de la tuberculosis. Se utiliza como precursor para la preparación del ácido isonicotínico y la 4-dimetilaminopiridina (DMAP). Participa en la síntesis de la 6-metil-2-piridin-4-il-pirimidin-4-ilamina al reaccionar con el acetonitrilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-48-1
Fórmula molecular C6H4N2
Peso molecular (g/mol) 104.112
Número MDL MFCD00006417
Clave InChI GPHQHTOMRSGBNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyanopyridine, isonicotinonitrile, 4-pyridinecarbonitrile, isonicotinic acid nitrile, 4-pyridinenitrile, 4-cyano pyridine, .gamma.-cyanopyridine, gamma-cyanopyridine, p-cyanopyridine, pubchem11155
PubChem CID 7506
ChEBI CHEBI:28020
Nombre IUPAC piridina-4carbonitrilo
SMILES C1=CN=CC=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cyanopyridine
Punto de fusión 76°C to 80°C
pH 6
Punto de ebullición 194°C to 196°C
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Olor Pungent
Cantidad 10 g
Beilstein 107712
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 98%