Learn More
4-(Ciclopropilamino)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7053682
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1019607-55-6
Fórmula molecular C10H10N2
Peso molecular (g/mol) 158.204
Clave InChI SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
PubChem CID 28411077
Nombre IUPAC 4-(ciclopropilamino)benzonitrilo
SMILES C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido