Learn More
4-Dietilaminobenzaldoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7044726
5 g, 5 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54376-65-7
Fórmula molecular C11H16N2O
Peso molecular (g/mol) 192.262
Número MDL MFCD00051801
Clave InChI DHNWBEYWLRLFHM-FMIVXFBMSA-N
Sinónimo 4-diethylaminobenzaldoxime, 4-diethylamino benzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-1e-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehyde oxime, n,n-diethyl-4-hydroxyimino methyl aniline, 4-diethylaminobenzaldehydeoxime, diethyl 4-hydroxyimino methyl phenyl amine, n,n-diethyl-4-e-hydroxyimino methyl aniline, n,n-diethyl-4-1z-hydroxyimino methyl aniline, ne-n-4-diethylamino phenyl methylidene hydroxylamine
PubChem CID 6876690
Nombre IUPAC (NE)-N-[[4-(dietilamino)fenil]metilideno]hidroxilamina
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C=NO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Diethylaminobenzaldoxime
Punto de fusión 94°C to 97°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2722071
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.26
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
4-Dietilaminobenzaldoxima, 97 %, Thermo Scientific™ >