Learn More
4-Dimetilaminoantipirina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646714 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
CAS: 58-15-1 | C13H17N3O | 231.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-15-1
Fórmula molecular C13H17N3O
Peso molecular (g/mol) 231.30
Número MDL MFCD00003142
Clave InChI RMMXTBMQSGEXHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo aminophenazone, amidopyrine, aminopyrine, 4-dimethylaminoantipyrine, dipyrine, amidazophen, amidophen, aminopyrin, pyramidon, amidophenazone
PubChem CID 6009
ChEBI CHEBI:160246
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)-1,5-dimetil-2-fenilpirazol-3-ona
SMILES CN(C)C1=C(C)N(C)N(C1=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminoantipyrine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105°C to 110°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 24,46
Índice Merck 15,47
Información de solubilidad Solubility in water: 1g/18mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino, cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminoantipyrine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.