Learn More
4-Dimetilaminobenzaldehído, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10184370
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 100-10-7 | C9H11NO | 149.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminobenzaldehyde
Punto de fusión 70°C to 75°C
Color Verde a amarillo
Punto de ebullición 176°C to 177°C (17.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 164°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (CH3)2NC6H4CHO
Cantidad 500 g
Beilstein 14,31
Fieser 01,273; 02,146
Índice Merck 15,3252
Información de solubilidad Solubility in water: 0.3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in alcohol,ether and chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Dimethylaminobenzaldehyde