Learn More
Isotiocianato de 4-dimetilaminofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044990
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
CAS: 2131-64-8 | C9H10N2S | 178.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2131-64-8
Fórmula molecular C9H10N2S
Peso molecular (g/mol) 178.253
Número MDL MFCD00041093
Clave InChI HRDJPEMAGYHSJR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75047
Nombre IUPAC 4-isotiocianato-N,N-dimetilanilina
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Dimethylaminophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 64°C to 70°C
Punto de ebullición 152°C (6 mmHg)
Olor Irritating
Cantidad 2 g
Número UN UN2928
Beilstein 388270
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylaminophenyl isothiocyanate, 4-n,n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, p-dimethylamino phenyl isothiocyanate, benzenamine, 4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylaminophenyl ester, p-n-dimethylamino phenyl isothiocyanate, 4-dimethylamino phenylisothiocyanate, benzenamine,4-isothiocyanato-n,n-dimethyl, isothiocyanic acid, p-dimethylamino phenyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.25
Porcentaje de pureza 97%