Learn More
4-(Difenilamino)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15442289
5 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 4181-05-9 | C19H15NO | 273.34 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4181-05-9
Fórmula molecular C19H15NO
Peso molecular (g/mol) 273.34
Número MDL MFCD00145131
Clave InChI UESSERYYFWCTBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-diphenylamino benzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino benzaldehyde, 4-diphenylaminobenzaldehyde, 4-diphenylamino-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-diphenylamino, 4-formyltriphenylamine, p-formyltriphenylamine, 4-n-phenylanilino benzaldehyde, p-diphenylaminobenzaldehyde, 4-n,n-diphenylamino-benzaldehyde
PubChem CID 77846
Nombre IUPAC 4-(N-fenilanilino)benzaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Diphenylamino)benzaldehyde
Punto de fusión 129°C to 133°C (literature)
Color Amarillo
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 2732795
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.33
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-(Difenilamino)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >