Learn More
4'-Etoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081178
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 1676-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-etoxiacetofenona se usa para producir 4-(4-etoxifenil)-tiazol-2-ilamina.
Solubilidad
Soluble en alcohol, agua (791,1 mg/l).
Notas
Higroscópico. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1676-63-7
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.20
Número MDL MFCD00009095
Clave InChI YJFNFQHMQJCPRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethanone, p-ethoxyacetophenone, 4-ethoxyacetophenone, 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-ethoxyphenyl, 4'-ethoxy acetophenone, acetophenone, p-ethoxy, acetophenone, 4'-ethoxy, 4-ethoxyphenylethanone
PubChem CID 72872
Nombre IUPAC 1-(4-etoxifenil)etanona
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Ethoxyacetophenone
Punto de fusión 35°C to 38°C
Punto de ebullición 145°C to 146°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 134°C (273°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 636783
Información de solubilidad Soluble in alcohol,water(791.1mg/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza 98%