Learn More
Cloruro de 4-etoxibenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Ethoxybenzoyl chloride |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Incoloro a amarillo o blanco a amarillo |
Punto de ebullición | 128°C to 130°C (6.0 Torr) |
Temperatura de inflamación | 113°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.62 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 4-Ethoxybenzoyl chloride
- Peligro
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P232-Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.