Learn More
4-(Etoximetil)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7033803
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265108-38-1
Fórmula molecular C8H17NO
Peso molecular (g/mol) 143.23
Número MDL MFCD06247374
Clave InChI GXKNDCQREJHGRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-ethoxymethyl piperidine, acmc-1cj5h, 4-ethoxymethyl-piperidine, piperidine, 4-ethoxymethyl-, hydrochloride
PubChem CID 17233802
Nombre IUPAC 4-(etoximetil)piperidina
SMILES CCOCC1CCNCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Ethoxymethyl)piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.23
Porcentaje de pureza 98%