Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-etilo-trans-beta-estirilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15497775
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 870717-91-2
Fórmula molecular C16H23BO2
Peso molecular (g/mol) 258.17
Número MDL MFCD08276837
Clave InChI WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 16218145
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-(4-etilfenil)etenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 46°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.17
Porcentaje de pureza 97%