Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 4-etilciclohexeno-1-borónico, 98 %
Código de producto. 15429757
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 871329-72-5
Fórmula molecular C8H15BO2
Número MDL MFCD07783854
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-ethylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, boronic acid,b-4-ethyl-1-cyclohexen-1-yl, 4-ethylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, acmc-209qgf, 4-ethylcyclohexene-1-boronic acid, 4-ethyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-ethyl-1-cyclohexenyl boronic acid, 4-ethylcyclohexen-1-yl boronic acid
Clave InChI NCXGOXGWYXCMKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCC(CC1)CC)(O)O
Nombre IUPAC ácido (4-etilciclohexeno-1-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 154.016
PubChem CID 44886920
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.02
Porcentaje de pureza 98%