Learn More
Ácido 4-fluoro-2-metoxibencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7035262
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 179899-07-1
Fórmula molecular C7H8BFO3
Peso molecular (g/mol) 169.95
Número MDL MFCD03788423
Clave InChI ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-2-methoxyphenyl boronic acid, 2-methoxy-4-fluorophenylboronic acid, 4-fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid, 4-fluoro-2-methoxy-phenyl boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl-boronic acid, 5-fluoroanisole-2-boronic acid, 4-fluoro-2-methoxy phenyl boronic acid, boronic acid, 4-fluoro-2-methoxyphenyl, pubchem19716, acmc-1c2tm
PubChem CID 2782672
Nombre IUPAC ácido (4-fluoro-2-metoxifenil)borónico
SMILES COC1=CC(F)=CC=C1B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 131°C to 136°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.95
Porcentaje de pureza 98%