Learn More
4'-Fluoro-2'-(trifluorometil)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific™
54.17€ - 200.00€
CAS | 208173-21-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H6F4O |
Peso molecular (g/mol) | 206.14 |
Número MDL | MFCD00061251 |
Clave InChI | WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride |
PubChem CID | 2737535 |
Nombre IUPAC | 1-[4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenil]etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
208173-21-1 | |
206.14 | |
WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N | |
2737535 | |
CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F |
C9H6F4O | |
MFCD00061251 | |
4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride | |
1-[4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenil]etanona |
Especificaciones
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone | |
C9H6F4O | |
MFCD00061251 | |
4'-fluoro-2'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethanone, 4-fluoro-2-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-fluoro-2-trifluoromethyl phenyl, 1-acetyl-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, pubchem4243, acmc-1cmiy, 2-acetyl-5-fluorobenzotrifluoride | |
CC(=O)C1=CC=C(F)C=C1C(F)(F)F | |
206.14 | |
206.14 |
208173-21-1 | |
1.449 | |
7637196 | |
WBCCAINPZLAKRN-UHFFFAOYSA-N | |
1-[4-Fluoro-2-(trifluorometil)fenil]etanona | |
2737535 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes