Learn More
4'-Fluoro-3'-nitroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
27.89€ - 72.86€
CAS | 400-93-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6FNO3 |
Peso molecular (g/mol) | 183.138 |
Número MDL | MFCD00115369 |
Clave InChI | PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone |
PubChem CID | 2734612 |
Nombre IUPAC | 1-(4-fluoro-3-nitrofenol)etanona |
SMILES | CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
400-93-1 | |
183.138 | |
PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N | |
2734612 | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] |
C8H6FNO3 | |
MFCD00115369 | |
4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone | |
1-(4-fluoro-3-nitrofenol)etanona |
Especificaciones
4'-Fluoro-3'-nitroacetophenone | |
45°C to 50°C | |
>110°C (230°F) | |
C8H6FNO3 | |
2211976 | |
PTCNZDJJIOLIKQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-fluoro-3-nitrofenol)etanona | |
2734612 | |
98% |
400-93-1 | |
118°C to 120°C (0.8 mmHg) | |
Odorless | |
MFCD00115369 | |
4'-fluoro-3'-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethanone, 4-fluoro-3-nitroacetophenone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 1-4-fluoro-3-nitro-phenyl ethanone, 4-fluoro-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-fluoro-3-nitrophenyl, 4-fluoro-3-nitroacetophneone, 3'-nitro-4'-fluoroacetophenone | |
CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)F)[N+](=O)[O-] | |
183.138 | |
183.14 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H317-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes