Learn More
4-Fluoro-N-(4-fluorobencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7037466
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Incompatible con agentes oxidantes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80143-73-3
Fórmula molecular C13H11F2N
Peso molecular (g/mol) 219.235
Número MDL MFCD03210766
Clave InChI OQVIJNAAQBTAAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 4-fluorobenzyl-4-fluorophenyl-amine
PubChem CID 1133337
Nombre IUPAC 4-fluoro-N-[(4-fluorofenil)metil]anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC2=CC=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N-(4-fluorobenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.23
Porcentaje de pureza 97%