Learn More
4-Fluoro-N-(4-metoxibencil)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7037118
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80143-71-1
Fórmula molecular C14H14FNO
Peso molecular (g/mol) 231.27
Número MDL MFCD00017946
Clave InChI GSIXDRVRPADHPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluoro-n-4-methoxybenzyl aniline, 4-fluoro-n-4-methoxyphenyl methyl aniline, n-4-methoxybenzyl-4-fluoroaniline, n-4-fluorophenyl-4-methoxybenzylamine
PubChem CID 4590297
Nombre IUPAC 4-fluoro-N-[(4-metoxifenil)metil]anilina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CNC2=CC=C(C=C2)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)aniline
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.27
Porcentaje de pureza 97%