Learn More
4-Fluoro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15431258
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
CAS: 459-59-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-fluoro-N-metilanilina se utiliza como un compuesto modelo para estudiar la biotransformación in vivo e in vitro de aminas aromáticas secundarias.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes, los ácidos, el cloruro ácido, el anhídrido ácido y los cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 459-59-6
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.146
Número MDL MFCD00017942
Clave InChI VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 68024
Nombre IUPAC 4-fluoro-N-metilanilina
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Fluoro-N-methylaniline
Densidad 1.04
Punto de ebullición 79°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (169°F)
Índice de refracción 1.532
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Sinónimo benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%