Learn More
4-Fluoro-N-metilanilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 4-fluoro-N-metilanilina se utiliza como un compuesto modelo para estudiar la biotransformación in vivo e in vitro de aminas aromáticas secundarias.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes, los ácidos, el cloruro ácido, el anhídrido ácido y los cloroformatos.
La 4-fluoro-N-metilanilina se utiliza como un compuesto modelo para estudiar la biotransformación in vivo e in vitro de aminas aromáticas secundarias.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes, los ácidos, el cloruro ácido, el anhídrido ácido y los cloroformatos.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-Fluoro-N-methylaniline |
Densidad | 1.04 |
Punto de ebullición | 79°C (11 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 76°C (169°F) |
Índice de refracción | 1.532 |
Cantidad | 1 g |
Número UN | UN2810 |
Sinónimo | benzenamine, 4-fluoro-n-methyl, unii-88f75yis0f, n-methyl-4-fluoroaniline, acmc-1aem5, 4-fluoro-n-methyl aniline, 4-fluoro-n-methyl-aniline, 4-fluoro-n-methylbenzenamine, 4-fluorophenyl-methylamine, benzenamine,4-fluoro-n-methyl |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |