Learn More
4-Fluorobifenilo, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172.202 g/mol
38.75€ - 125.00€
CAS 324-74-3
Fórmula molecular C12H9F
Peso molecular (g/mol) 172.202
Número MDL MFCD00011650
Clave InChI RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
PubChem CID 9461
Nombre IUPAC 1-fluoro-4-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11307166
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.03
1 g
38.75€
1 g
11317166
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.06
5 g
125.00€
5 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
324-74-3
172.202
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
9461
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
C12H9F
MFCD00011650
4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
1-fluoro-4-fenilbenceno
Especificaciones
4-Fluorobiphenyl
72°C to 76°C
C12H9F
2042410
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
1-fluoro-4-fenilbenceno
9461
≥97%
324-74-3
253°C
MFCD00011650
4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenyl
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
172.202
172.2
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-304-1
missing translation for 'rtecsNumber' : DV5291200.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes