Learn More
4-Hidroxi-2,2,6,6-tetrametilpiperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475287
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 2403-88-5 | C9H19NO | 157.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2403-88-5
Fórmula molecular C9H19NO
Peso molecular (g/mol) 157.257
Número MDL MFCD00005983
Clave InChI VDVUCLWJZJHFAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinol, lastar a, 4-piperidinol, 2,2,6,6-tetramethyl, 4-hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine, 2,2,6,6-tetramethyl-4-hydroxypiperidine, unii-is23q8egz6, is23q8egz6, 2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-4-ol, pubchem23863
PubChem CID 75471
Nombre IUPAC 2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1)(C)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Punto de fusión 129°C to 133°C
Densidad 1.085
pH 11.2
Punto de ebullición 212°C to 215°C
Temperatura de inflamación 124°C (255°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 105039
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.26
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine