Learn More
4'-Hidroxi-2'-metilacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10331624
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 875-59-2
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Número MDL MFCD00002303
Clave InChI IAMNVCJECQWBLZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70133
ChEBI CHEBI:87314
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-2-metilfenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-2'-methylacetophenone
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 127°C to 132°C
Punto de ebullición 313°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(CH3)COCH3
Cantidad 100 g
Beilstein 08, 111
Sinónimo 4'-hydroxy-2'-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethanone, 4-hydroxy-2-methylacetophenone, 2-methyl-4-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 3-methyl-4-acetylphenol, 1-4-hydroxy-2-methylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-4-hydroxy-2-methylbenzene, ethanone,1-4-hydroxy-2-methylphenyl, 2'-methyl-4'-hydroxyacetophenone
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cristales