Learn More
Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7020929
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4919-37-3 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
4-hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid is widely used as a reagent for potent TTR amyloidogenesis inhibitors. It plays an important role as an intermediate in agrochemicals and dyestuffs. It is also used in the preparation of mexiletine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque est largement utilisé comme réactif pour les inhibiteurs puissants de l’amyloïdogenèse TTR. Il joue un rôle important d’intermédiaire dans les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utilisé dans la préparation des dérivés de la mexilétine.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Tenir à l’écart de la chaleur et à l’abri de toute lumière excessive. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4919-37-3
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00016536
Clé InChI OMNHTTWQSSUZHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl, pubchem16247, acmc-209kf7, ksc496e2b, omnhttwqssuzho-uhfffaoysa, 3.5-dimethyl-4-hydroxybenzoic acid, 3,5-dimethyl-4-hydroxy-benzoic acid, 4-hydroxy-3,5-dimethyl-benzoic acid
CID PubChem 138387
Nom IUPAC Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Point de fusion 221°C to 226°C
Quantité 1 g
Beilstein 2576289
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis