Learn More
4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído, Thermo Scientific™
23.10€ - 46.25€
CAS | 5438-36-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7IO3 |
Peso molecular (g/mol) | 278.045 |
Clave InChI | FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 |
PubChem CID | 79499 |
Nombre IUPAC | 4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído |
SMILES | COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10535143
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01117EA |
10 g |
23.10€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10673255
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01117EB |
25 g |
24.85€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11336326
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01117EE |
50 g |
46.25€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Chemical Identifiers
5438-36-8 | |
278.045 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído |
C8H7IO3 | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
79499 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O |
Specifications
5-Iodovanillin | |
97% | |
IC6H2(OCH3)(OH)CHO | |
FBBCSYADXYILEH-UHFFFAOYSA-N | |
4-hidroxi-3-yodo-5-metoxibenzaldehído | |
79499 | |
97% |
5438-36-8 | |
C8H7IO3 | |
5-iodovanillin, 5 iodovanillin, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-iodo-5-methoxy, 5-iodo vanillin, 3-methoxy-4-hydroxy-5-iodobenzaldehyde, 5-iodovanilline, 5-iodovanilin, 5-iodo vaniline, acmc-1ao68 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C=O)I)O | |
278.045 | |
278.04 |
Safety and Handling
Advertencia
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction