Learn More
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344719
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone is used as an inhibitor of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase, which is an enzyme responsible for reactive oxygen species production. It is also useful in the treatment of various inflammatory diseases and atherosclerosis. Further, it shows an anti-inflammatory activity and improves endothelial function by reducing oxidative stress. In addition to this, it is used for studying nitric oxide regulated processes in plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4′-hidroxi-3′-metoxiacetofenona se utiliza como inhibidor de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa, que es una enzima responsable de la producción reactiva de especies de oxígeno. También es útil en el tratamiento de diversas enfermedades inflamatorias y aterosclerosis. Además, muestra una actividad antiinflamatoria y mejora la función endotelial al reducir el estrés oxidativo. Además, se utiliza para estudiar procesos regulados por óxido nítrico en plantas.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, éter, agua caliente, benceno, acetato de etilo y dimetilsulfóxido. Insoluble en éter de petróleo.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-02-2
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00008747
Clave InChI DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 112°C to 116°C
Punto de ebullición 295°C to 300°C
Cantidad 500 g
Beilstein 637373
Índice Merck 14,741
Información de solubilidad Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%